Läs mer
Trietylamin trihydrofluorid, ca 37% HF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11393516
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393516 5 g 5g
11303526 25 g 25g
11313526 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393516 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14417.06
 Begränsad artikel
I lager
Trietylamintrihydrofluorid fungerar som ett milt och selektivt fluoreringsmedel som används vid syntes av sura fluorider och alkylfluorider. Det används också vid syntes av vicinala difluorider från epoxider, 3-fluoroazetidin. Det används som ett selektivt reagens för klyvning av O-silylgrupper i kolhydrater, nukleotider och cyanohydriner. Det är aktivt involverat i elektrokemisk fluorodejodering av alkyljodider och fluorodesilylering i betalaktamer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Trietylamintrihydrofluorid fungerar som ett milt och selektivt fluoreringsmedel som används vid syntes av sura fluorider och alkylfluorider. Det används också vid syntes av vicinala difluorider från epoxider, 3-fluoroazetidin. Det används som ett selektivt reagens för klyvning av O-silylgrupper i kolhydrater, nukleotider och cyanohydriner. Det är aktivt involverat i elektrokemisk fluorodejodering av alkyljodider och fluorodesilylering i betalaktamer.
Löslighet Blandbar med
vatten, kloroform och hexaner.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och glas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73602-61-6
Molekylformel C6H18F3N
Molekylvikt (g/mol) 161.212
MDL-nummer MFCD00043294
InChI-nyckel IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine trihydrofluoride, n,n-diethylethanamine trihydrofluoride, triethylammonium fluoride, ethanamine, n,n-diethyl-, trihydrofluoride, triethylamine trishydrofluoride, hydrogen fluoride in triethylamine, hf in triethylamine, triethylaminetrihydrofluoride, hydrogen fluoride triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrofluoride 1:3
PubChem CID 175505
IUPAC-namn N,N-dietyletanamin;trihydrofluorid
LEDER CCN(CC)CC.F.F.F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylamine trihydrofluoride
Smältpunkt -29°C
Densitet 0.99
Kokpunkt 70°C (15 mmHg)
Flampunkt 87°C (188°F)
Anteckningar om analysprocent ≈37 % HF
Linjär formel (CH3CH2)3N·3HF
Brytningsindex 1.3915
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1790
Beilstein 5522945
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Miscible with water,chloroform and hexanes.
Formel vikt 161.21
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethylamine trihydrofluoride, ca 37% HF
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylammonium fluoride, Hydrofluoricacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.