Läs mer
Trietylamintrihydrofluorid, TRC
Produktkod. 30454951
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30454951 100 g
1 options
Produktkod. 30454951 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT775750100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylamine Trihydrofluoride
CAS 73602-61-6
Molekylformel C6H18F3N
Kvantitet 100 g
Synonym Triethylamine tri(hydrogen fluoride), Triethylamine Trihydrofluoride, Triethylamine Tris(hydrogen fluoride)
InChI formel InChI=1S/C6H15N.3FH/c1-4-7(5-2)6-3;;;/h4-6H2,1-3H3;3*1H
LEDER F.F.F.CCN(CC)CC
IUPAC-namn N,N-dietylethanamin; Trihydrofluorid
Molekylvikt (g/mol) 161.21
Formel vikt 161.1391