missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Triethylamine Trishydrofluoride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 73602-61-6 |
| Densitet | 1.00 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 70°C/19.9 hPa |
| Molekylformel | (C2H5)3N · 3 HF |
| MDL-nummer | MFCD00043294 |
| Kvantitet | 10 mL |
| Synonym | Triethylamine trishydrofluoride, Triethylamine trishydrofluoride |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.21 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?