Läs mer
Solstice Trietylammoniumbikarbonatbuffert, Honeywell™ Fluka™
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 15715-58-9 |
| Färg | Färglös |
| För användning med (utrustning) | Flyktig buffert för HPLC |
| pH | 8,4 till 8,6 (vid 25 °C) |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
| Förpackning | Glasflaska |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.217 |