Läs mer
Triethylammonium Chloride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15861411
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15861411 1 kg 1kg
15841411 5 g 5g
15851411 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15861411 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8211351000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 554-68-7
Specifikationer
Smältpunkt 255°C to 258°C
Densitet 1.07 g/cm3 at 21°C
Molekylformel (C2H5)3N · HCl
MDL-nummer MFCD00012500
Kvantitet 1 kg
Synonym Triethylammonium chloride, Triethylamine hydrochloride, Triethylammonium chloride
Molekylvikt (g/mol) 137.65