Läs mer
Honeywell Fluka™ Triethylammonium Formate Solution, Honeywell™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 585-29-5 |
| Färg | Colorless |
| För användning med (utrustning) | Volatile buffer for HPLC |
| pH | 5.9 to 6.1 (at 25°C) |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 100 ml |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.218 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?