Läs mer
Honeywell Fluka™ Triethylammonium Formate Solution, Honeywell™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 585-29-5 |
| Färg | Colorless |
| För användning med (utrustning) | Volatile buffer for HPLC |
| pH | 5.9 to 6.1 (at 25°C) |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 500 ml |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.218 |