Läs mer
Triethylammonium Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethylammonium Sulfate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15N.H2O4S/c1-4-7(5-2)6-3;1-5(2,3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4) |
| Formel vikt | 199.0878 |