Läs mer
Trietylboran, 1M-lösning i THF, AcroSeal™
Produktkod. 10256040 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10256040 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10520974 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10256040 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 176981000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1088.31 SEK
    977.65 SEK / 100ml
    Save 110.66 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 97-94-9 | C6H15B | 98,00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-94-9 , 109-99-9
Molekylformel C6H15B
Molekylvikt (g/mol) 98.00
MDL-nummer MFCD00009022
InChI-nyckel LALRXNPLTWZJIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylboron, borane, triethyl, triethylborine, boron triethyl, boron ethyl, unii-z3s980z4p3, hsdb 897, triethylboran, borethyl, triethyl borane
PubChem CID 7357
IUPAC-namn trietylboran
LEDER CCB(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylborane
Namnnotering 1M-lösning i THF
Färg Bärnsten till färglös
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Flampunkt −17 °C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel (C2H5)3B
Kvantitet 100 mL
Fieser 09,482; 10,416; 15,333; 16,160; 17,363
Merck Index 15, 9833
Formel vikt 98
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethylborane, 1M solution in tetrahydrofuran
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.