Läs mer
Trietylenglykol, 99 %
Produktkod. 11419682
Change view
Kvantitet:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419682 10,000 mL 10000ml
11499672 500 mL 500ml
11409682 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419682 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10772.0D
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 112-27-6 | C6H14O4 | 150,17 g/mol
Trietylenglykol används som mjukgörare, som tillsats till hydraulvätskor och bromsvätskor och som desinfektionsmedel. Det är en aktiv komponent i vissa pigment, tryckfärger, bläck och pasta. Det finner användning som ett flytande torkmedel och används vid uttorkning av naturgas, koldioxid, vätesulfid och luftkonditioneringssystem. Den spelar en viktig roll i frysskydds- och avisningsprodukter, rengörings- och inredningsvårdsprodukter, smörjmedel och fetter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Trietylenglykol används som mjukgörare, som tillsats till hydraulvätskor och bromsvätskor och som desinfektionsmedel. Det är en aktiv komponent i vissa pigment, tryckfärger, bläck och pasta. Det finner användning som ett flytande torkmedel och används vid uttorkning av naturgas, koldioxid, vätesulfid och luftkonditioneringssystem. Den spelar en viktig roll i frysskydds- och avisningsprodukter, rengörings- och inredningsvårdsprodukter, smörjmedel och fetter.
Löslighet
Blandbar med vatten, etanol, aceton, bensen, toluen, ättiksyra, glycerin, pyridin och aldehyder. Något blandbar med dietyleter och kloroform. Oblandbar med olja, fett, petroleumeter och de flesta kolväten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-27-6
Molekylformel C6H14O4
Molekylvikt (g/mol) 150.17
MDL-nummer MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616
InChI-nyckel ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylene glycol, triglycol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol, trigen, triethylenglykol, triethyleneglycol, 2,2'-ethylenedioxydiethanol, 1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane, 3,6-dioxaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethylenedioxy diethanol
PubChem CID 8172
ChEBI CHEBI:44926
IUPAC-namn 2-[2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etanol
LEDER OCCOCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylene glycol
Smältpunkt -7 °C
Densitet 1.125
Kokpunkt 284 °C till 288 °C
Flampunkt 165 °C (329 °F)
Odör Nästan luktfritt
Linjär formel H(OCH2CH2)3OH
Brytningsindex 1.4555
Kvantitet 10,000 mL
Beilstein 969357
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,9670
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, etanol, aceton, bensen, toluen, ättiksyra, glycerin, pyridin och aldehyder. Lätt blandbar med dietyleter och kloroform. Oblandbar med olja, fett, petroleumeter och de flesta kolväten.
Formel vikt 150.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.