Läs mer
Trietylenglykol, 99 %
Produktkod. p-3737626 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10647492 1 L Glasflaska 1 L
10041490 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10617934 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10647492 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139590010
CAS: 112-27-6 | C6H14O4 | 150,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-27-6
Molekylformel C6H14O4
Molekylvikt (g/mol) 150.17
MDL-nummer MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616
InChI-nyckel ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylene glycol, triglycol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol, trigen, triethylenglykol, triethyleneglycol, 2,2'-ethylenedioxydiethanol, 1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane, 3,6-dioxaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethylenedioxy diethanol
PubChem CID 8172
ChEBI CHEBI:44926
LEDER OCCOCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylene glycol
Smältpunkt -7,0 °C
Färg Gult
Densitet 1.1200g/mL, 1.12
Kokpunkt 285,0 °C
Flampunkt 165 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2OH
Brytningsindex 1,4545 till 1,4565
Kvantitet 1 L
Beilstein 01, IV, 2400
Merck Index 15, 9835
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: blandbar med alkohol, bensen och toluen, sparsamt löslig i eter, olöslig i petroleumeter, alifatisk, kolväten
IUPAC-namn 2-[2-(2-hydroxietoxi)etoxi]etanol
Viskositet 48 mPa (20 °C)
Formel vikt 150.17
Ångtryck <0,01 mbar vid 20 °C
Procent renhet 99%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.