Läs mer
Trietylenglykoldimetakrylat, innehåller MEHQ som inhibitor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 17231156 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17231156 1 L
17241156 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17231156 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 466270010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 109-16-0 | C14H22O6 | 286.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-16-0
Molekylformel C14H22O6
Molekylvikt (g/mol) 286.32
InChI-nyckel HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2-(2-{2-[(2-metylprop-2-enoyl)oxi]etoxi}etoxi)etyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylene glycol dimethacrylate
Densitet 1.0920 g/mL, 1.092
Kokpunkt 170.0°C to 172.0°C (5.0 mmHg)
Flampunkt 167°C
Kvantitet 1 L
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: 3.6 g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viskositet 11 mPa.s (25°C)
Formel vikt 286.32
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethylene glycol dimethacrylate, contains MEHQ as inhibitor
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylene glycol dimethacrylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.