Läs mer
Trietylenglykoldimetakrylat (stabiliserat med MEHQ), TRC
Produktkod. 30450247
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30450247 5 g
1 options
Produktkod. 30450247 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7764705G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylene Glycol Dimethacrylate
CAS 109-16-0
Molekylformel C14H22O6
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Methyl-2-propenoic Acid 1,1'-[1,2-ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl)] Ester, Methacrylic Acid Ethylenebis(oxyethylene) Ester, 1,2-Bis[2-(methacryloyloxy)ethoxy]ethane, ATM 2, Acryester 3ED, Bisomer TEGDMA, Blemmer PDE 150, EM 328, Esschem 943X7469, Ethylenebis(oxyethylene) methacrylate, NSC 84260, Neomer PM 201, SR 205, Sartomer SR 205, TEDMA, TEGDMA, TGM 3, TGM 3S
InChI formel InChI=1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
LEDER CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(=C)C
IUPAC-namn 2-[2-[2-(2-metylprop-2-enoyloxi)etoxy]etoxy]etyl 2-metylprop-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 286.32
Formel vikt 286.1416