Läs mer
Trietylenglykoldimetyleter 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319415
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30319415 1 ml
1 options
Produktkod. 30319415 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17834020AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triglyme
CAS 112-49-2
Analyt- eller komponentnamn Triglyme
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C8 H18 O4
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
LEDER COCCOCCOCCOC
IUPAC-namn 1-metoxi-2-[2-(2-metoxyetoxi)etoxi]etan
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 178.23
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 178,1205 g/mol