Läs mer
Triethylene Glycol Dimethyl Ether, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Handla allt Solstice Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethylene glycol dimethyl ether |
| Smältpunkt | -45°C |
| Densitet | 0.986g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 216°C |
| Flampunkt | 113°C (235.4°F) |
| Tändpunkt | 375°F |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | CH3O(CH2CH2O)3CH3 |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Visa mer |