Läs mer
Trietylenglykoldimetyleter, 99 %, stabiliserat
Produktkod. 10657492 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10657492 250 mL Glasflaska 250ml
10295280 1 L Glasflaska 1 L
10563504 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10657492 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139602500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.00 SEK
    468.49 SEK / 250ml
    Save 46.51 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 112-49-2 | C8H18O4 | 178,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-49-2
Molekylformel C8H18O4
Molekylvikt (g/mol) 178.23
MDL-nummer MFCD00008504
InChI-nyckel YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym triglyme, triethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11-tetraoxadodecane, 1,2-bis 2-methoxyethoxy ethane, glyme 4, ansul ether 161, glyme-3, tegdime, tegdme, unii-32yxg88kk0
PubChem CID 8189
ChEBI CHEBI:44842
IUPAC-namn 1-metoxi-2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etan
LEDER COCCOCCOCCOC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylene glycol dimethyl ether
Namnnotering Stabiliserad
Aciditet 0,05 mg KOH/g max.
Smältpunkt -45 °C
Densitet 0.9860g/mL, 0.986
Kokpunkt 216 °C
Flampunkt 113 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2OCH3
Brytningsindex 1,4220 till 1,424
Kvantitet 250 mL
Merck Index 15, 9861
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: blandbar med kolvätelösningsmedel
Stabilisator 0.01% BHT
Viskositet 2,5 mPa (20 °C)
Formel vikt 178.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethylene glycol dimethyl ether, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.