Läs mer
Trietylenglykoldimetyleter, 99 %
Description
Trietylenglykoldimetyleter används som lösningsmedel för gaser och koppling av oblandbar vätska. Det används också för att framställa perfluoro-trietylenglykoldimetyleter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Trietylenglykoldimetyleter används som lösningsmedel för gaser och koppling av oblandbar vätska. Det används också för att framställa perfluoro-trietylenglykoldimetyleter.
Löslighet Blandbar
med vatten, kloroform och metanol
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Triethylene glycol dimethyl ether |
| Smältpunkt | -45 °C |
| Densitet | 0.986 |
| Kokpunkt | 215 °C till 216 °C |
| Flampunkt | 113 °C (235 °F) |
| Linjär formel | CH3O(CH2CH2O)3CH3 |
| Brytningsindex | 1.423 |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 1700630 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Show More |
Safety and Handling
- Triethylene glycol dimethyl ether
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Triethylene glycol dimethyl ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.