Läs mer
Trietylenglykoldimetyleter, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327619
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30327619 1 g 1g
1 options
Produktkod. 30327619 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC17834020
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triglyme
CAS 112-49-2
Analyt- eller komponentnamn Triglyme
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H18 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2,5,8,11-Tetraoxadodecane, 1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Ansul Ether 161, DMTG, Ethane, 1,2-bis(2-methoxyethoxy)-, Glyme 4, Hisolve MTM, Methyltriglyme, NSC 66400, Triethylene glycol dimethyl ether, Triglyme
InChI formel InChI=1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER COCCOCCOCCOC
IUPAC-namn 1-metoxi-2-[2-(2-metoxyetoxi)etoxi]etan
Industry Type Miljötester
Molekylvikt (g/mol) 178.23
Kvantitet 1 g
Formel vikt 178,1205 g/mol