Läs mer
Triethylene Glycol Dimethyl Ether, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15839570
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15839570 250 mL 250ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15839570 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8082490250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Stabilized for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 112-49-2
Smältpunkt −45°C (Lit.)
Densitet 0.986 g/mL at 25°C
Kokpunkt 216°C
Molekylformel CH3O(CH2CH2O)3CH3
MDL-nummer MFCD00008504
Kvantitet 250 mL
Synonym 1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Dimethyltriglycol, NSC 66400, Triglyme, 1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Dimethyltriglycol, NSC 66400, Triglyme
Molekylvikt (g/mol) 178.23