Läs mer
Triethylene Glycol Mono(p-nonylphenyl) Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Nonylphenol-tri-ethoxylate |
| CAS | 51437-95-7 |
| Molekylformel | C21 H36 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Nonylphenol-tri-ethoxylate, Triethylene Glycol Mono(p-nonylphenyl) Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-10-12-21(13-11-20)25-19-18-24-17-16-23-15-14-22/h10-13,22H,2-9,14-19H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCc1ccc(OCCOCCOCCO)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.51 |
| Formel vikt | 352.2614 |