Läs mer
Trietylenglykolmono(p-nonylfenyl) eter, TRC
Produktkod. 30451585
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30451585 500 mg
1 options
Produktkod. 30451585 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT776540500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nonylphenol-tri-ethoxylate
CAS 51437-95-7
Molekylformel C21 H36 O4
Kvantitet 500 mg
Synonym 4-Nonylphenol-tri-ethoxylate, Triethylene Glycol Mono(p-nonylphenyl) Ether
InChI formel InChI=1S/C21H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-10-12-21(13-11-20)25-19-18-24-17-16-23-15-14-22/h10-13,22H,2-9,14-19H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCc1ccc(OCCOCCOCCO)cc1
IUPAC-namn 2-[2-[2-(4-nonylfenoxi)etoxy]etoxy]etoxy]etanol
Molekylvikt (g/mol) 352.51
Formel vikt 352.2614