missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Triethylene Glycol Monobenzyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethylene Glycol Monobenzyl Ether |
| CAS | 55489-58-2 |
| Molekylformel | C13 H20 O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-{2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethoxy}ethan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O4/c14-6-7-15-8-9-16-10-11-17-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,14H,6-12H2 |
| LEDER | OCCOCCOCCOCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2-phenylmethoxyethoxy)ethoxy]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.296 |
| Formel vikt | 240.136 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?