Läs mer
Triethylene Glycol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -7°C |
| Densitet | 1.123 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 285°C to 295°C/1013 hPa |
| Molekylformel | HO(CH2CH2O)3H |
| MDL-nummer | MFCD00002880 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Synonym | Triethylene glycol, Triglycol, Triethylene glycol |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.17 |
| Kvalitet | Research |