Läs mer
Triethylenephosphoramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethylenephosphoramide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N3OP/c10-11(7-1-2-7,8-3-4-8)9-5-6-9/h1-6H2 |
| Formel vikt | 173.0718 |
| Procent renhet | >95% |