Läs mer
Trietylentetramin, 60 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10633522 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10633522 50 g 50g
10603712 500 g 500g
15294704 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10633522 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 344070500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-24-3 | C6H18N4 | 146.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-24-3
Molekylformel C6H18N4
Molekylvikt (g/mol) 146.24
MDL-nummer MFCD00008169
InChI-nyckel VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylenetetramine, trientine, trien, teta, tecza, triethylene tetramine, araldite hardener hy 951, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, deh 24, araldite hy 951
PubChem CID 5565
ChEBI CHEBI:39501
IUPAC-namn N'-[2-(2-aminoetylamino)etyl]etan-1,2-diamin
LEDER C(CNCCNCCN)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylenetetramine
Namnnotering 60%
Smältpunkt -35.0°C
Densitet 0.9800g/mL, 0.98
Kokpunkt 280.0°C
Flampunkt 129°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 55% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NCH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2NH2
Brytningsindex 1.4960 to 1.5000
Kvantitet 50 g
Beilstein 04,255
Fieser 01,1204
Merck Index 15,9828
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vikt 146.24
Procent renhet 60%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethylenetetramine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.