Läs mer
Trietylentetramin-N,N,N',N,N,N-hexaättiksyra″‴‴, 98 %
Produktkod. 11419980
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419980 10 g 10g
11409980 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419980 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044737.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 869-52-3 | C18H30N4O12 | 494,454 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 869-52-3
Molekylformel C18H30N4O12
Molekylvikt (g/mol) 494.454
MDL-nummer MFCD00004290
InChI-nyckel RAEOEMDZDMCHJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ttha, hexaacetic acid, triethylenetetraminehexaacetate, 3,6,9,12-tetraazatetradecanedioic acid, 3,6,9,12-tetrakis carboxymethyl, triethylenetetranitrilohexaacetic acid, triethylenetetramine-n,n,n',n,n',n'-hexaacetic acid, triethylenetetramine-n,n,n',n',n,n-hexaacetic acid, triethylenetetramine-n,n,n',n,n', 3,6,9,12-tetrakis carboxymethyl-3,6,9,12-tetraazatetradecanedioic acid, 3,6,9,12-tetrakis carboxymethyl-3,6,9,12-tetraazatetradecane-1,14-dioic acid
PubChem CID 70088
IUPAC-namn 2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-[2-[2-[bis(karboximetyl)amino]etyl-(karboximetyl)amino]etyl]amino]ättiksyra
LEDER C(CN(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O)N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylenetetramine-N,N,N',N'',N''',N'''-hexaacetic acid
Kvantitet 10 g
Formel vikt 494.45
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethylenetetramine hexaacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylenetetraminehexaacetic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.