Läs mer
Triethylenetetramine, tech. 60%, balance branched and cyclic triethylenetetramines
Beskrivning
Katalyserar hydrolysen av N-terminala peptidbindningar. Bestämning av katjonbytarkapaciteten (CEC) hos lermineraler är genom att använda komplexen av koppar(II)joner med trietylentetramin och tetraetylenpentamin. Variabel spinnjärn(iii)-kelater med hexadentatligander härrör från trietylentetramin och olika salicylaldehyder. Adsorption av Cu(II), Cd(II) och Pb(II) från vattenhaltiga enkelmetalllösningar genom succinylerad två gånger merceriserad sockerrörsbagass funktionaliserad med trietylentetramin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Katalyserar hydrolysen av N-terminala peptidbindningar. Bestämning av katjonbytarkapaciteten (CEC) hos lermineraler är genom att använda komplexen av koppar(II)joner med trietylentetramin och tetraetylenpentamin. Variabel spinnjärn(iii)-kelater med hexadentatligander härrör från trietylentetramin och olika salicylaldehyder. Adsorption av Cu(II), Cd(II) och Pb(II) från vattenhaltiga enkelmetalllösningar genom succinylerad två gånger merceriserad sockerrörsbagass funktionaliserad med trietylentetramin.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten, fukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethylenetetramine |
| Smältpunkt | ∼-35°C |
| Densitet | 0.982 |
| Kokpunkt | ∼267°C |
| Flampunkt | 122°C (252°F) |
| Odör | Amine-like |
| Anteckningar om analysprocent | balansera grenade och cykliska trietylentetraminer |
| Linjär formel | H2NCH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 |
| Brytningsindex | 1.498 |
| Kvantitet | 2500 mL |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.