Läs mer
Trietylmetylammoniumklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15451827
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15451827 50 g 50g
1 options
Produktkod. 15451827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042709.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10052-47-8 | C7H18ClN | 151.678 g/mol
Effektiv fasöverföringskatalysator
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylmethylammonium chloride
CAS 10052-47-8
Smältpunkt 282°C to 284°C
Molekylformel C7H18ClN
MDL-nummer MFCD00059972
Kvantitet 50 g
Synonym triethylmethylammonium chloride, n,n-diethyl-n-methylethanaminium chloride, methyltriethylammonium chloride, unii-z0tk7k977q, ethanaminium, n,n-diethyl-n-methyl-, chloride, triethyl methyl azanium chloride, methyl triethyl ammonium chloride, ethanaminium, n,n-diethyl-n-methyl-, chloride 1:1, triethyl-methyl-azanium, acmc-1bu0o
InChI-nyckel NIUZJTWSUGSWJI-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC[N+](C)(CC)CC.[Cl-]
IUPAC-namn trietyl(metyl)azanium;klorid
Molekylvikt (g/mol) 151.678
PubChem CID 82326
Formel vikt 151.68
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethylmethylammonium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylmethylammonium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.