Läs mer
Trietylmetylammoniumklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethylmethylammonium Chloride |
| CAS | 10052-47-8 |
| Molekylformel | C7H18ClN |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H18N.ClH/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].CC[N+](C)(CC)CC |
| IUPAC-namn | trietyl(metyl)azanium; klorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.68 |
| Formel vikt | 151.1128 |