Läs mer
Triethylmethylammonium Chloride, TRC
Produktkod. 30454735
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30454735 500 mg
1 options
Produktkod. 30454735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT776668500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylmethylammonium Chloride
CAS 10052-47-8
Molekylformel C7H18ClN
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H18N.ClH/c1-5-8(4,6-2)7-3;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].CC[N+](C)(CC)CC
IUPAC-namn triethyl(methyl)azanium;chloride
Molekylvikt (g/mol) 151.68
Formel vikt 151.1128