Läs mer
Triethyloxonium Tetrachloroferrate(III), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethyloxonium Tetrachloroferrate(III) |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15O.4ClH.Fe/c1-4-7(5-2)6-3;;;;;/h4-6H2,1-3H3;4*1H;/q+1;;;;;+5/p-4 |
| Formel vikt | 298.9226 |