Läs mer
Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1.0M in dichloromethane
Produktkod. 11403920
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
Produktkod. 11403920
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11678.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189.99 g/mol
Trietyloxoniumtetrafluoroborat används som ett effektivt medel som används för etylering., laboratoriekemikalier, tillverkning av ämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Triethyloxoniumtetrafluoroborate används som ett
effektivt medel som används för etylering., laboratoriekemikalier, tillverkning av ämnen.
Löslighet
Löslig i diklormetan. Reagerar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 368-39-8
Molekylformel C6H15BF4O
Molekylvikt (g/mol) 189.99
MDL-nummer MFCD00044423
InChI-nyckel IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
PubChem CID 2723982
IUPAC-namn trietyloxidan;tetrafluorborat
LEDER F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyloxonium tetrafluoroborate
Densitet 1.328
Odör Chloroform-like
Linjär formel (CH3CH2)3OBF4
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2922
Beilstein 3598090
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in Dichloromethane. Reacts with water.
Formel vikt 189.99
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1.0M in dichloromethane
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.