Läs mer
Trietyloxonium Tetrafluorororat (15 % i dikloretan, ca 1 mol/L), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethyloxonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 368-39-8 |
| Molekylformel | C6 H15 O . B F4 |
| Kvantitet | 25 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1 |
| LEDER | CC[O+](CC)CC.F[B-](F)(F)F |
| IUPAC-namn | trietyloxidanium; Tetrafluororat |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.99 |
| Formel vikt | 190.1152 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 15 % |