Läs mer
Trietyloxonium Tetrafluorororat (15 % i dikloretan, ca 1 mol/L), TRC
Produktkod. 30453911
Change view
Kvantitet:
250 mL
Produktkod. Kvantitet
30453911 250 mL
1 options
Produktkod. 30453911 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT776900250ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyloxonium Tetrafluoroborate
CAS 368-39-8
Molekylformel C6 H15 O . B F4
Kvantitet 250 mL
InChI formel InChI=1S/C6H15O.BF4/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3,4)5/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
LEDER CC[O+](CC)CC.F[B-](F)(F)F
IUPAC-namn trietyloxidanium; Tetrafluororat
Molekylvikt (g/mol) 189.99
Formel vikt 190.1152
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 15 %