Läs mer
Trietyloxoniumtetrafluorborat, 1 M lösning i metylenklorid, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10646460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10646460 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10646460 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429161000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkylöverföringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyloxonium tetrafluoroborate
CAS 368-39-8, 75-09-2
Färg Färglös till Brun
Densitet 1.3280g/mL, 1.328
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C6H15BF4O
Linjär formel (C2H5)3OBF4
MDL-nummer MFCD00044423
Kvantitet 100 mL
Merck Index 15, 5867
Synonym triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar
InChI-nyckel IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
IUPAC-namn trietyloxidan;tetrafluorborat
Molekylvikt (g/mol) 189.99
PubChem CID 2723982
Formel vikt 189.99
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1M solution in methylene chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.