Läs mer
Trietyloxoniumtetrafluorborat, 1 M lösning i metylenklorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-204137 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 ml
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
Produktkod. 10695422
Brand: Thermo Scientific Acros 175110250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyloxonium tetrafluoroborate
Namnnotering 1M Solution in Methylene Chloride
CAS 368-39-8, 75-09-2
Molekylformel C6H15BF4O
Linjär formel (C2H5)3OBF4
MDL-nummer MFCD00044423
Fieser 01,1210; 02,430; 03,303; 04,527; 05,691; 06,611; 07,386; 08,500; 09,482; 10,417; 15,337
Densitet 1.3280g/mL, 1.328
Synonym triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts.
InChI-nyckel IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
IUPAC-namn tetrafluorboranid; trietyloxidan
Molekylvikt (g/mol) 189.99
PubChem CID 2723982
Formel vikt 189.99
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 ml
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethyloxonium tetrafluoroborate, 1M solution in methylene chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.