Läs mer
Trietyloxoniumtetrafluoroborat, 95 %, stab. med 3–5 % dietyleter
Produktkod. 11417057
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417057 25 g 25g
11427057 100 g 100g
11437057 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11417057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14420.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189,99 g/mol
Trietyloxoniumtetrafluorborat används som ett kraftfullt alkyleringsmedel, speciellt för etylering. Det används för modifiering av karboxylrester i proteiner. Den är involverad i utarbetandet avμ -aminoestrar från laktamer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Triethyloxoniumtetrafluoroborate används som ett kraftfullt alkyleringsmedel, speciellt för etylering. Det används för modifiering av karboxylrester i proteiner. Den är involverad i utarbetandet av μ -aminoestrar från laktamer.
Löslighet Löslig i diklormetan
.
Anteckningar
Fuktkänslig och hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 368-39-8
Molekylformel C6H15BF4O
Molekylvikt (g/mol) 189.99
MDL-nummer MFCD00044423
InChI-nyckel IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
PubChem CID 2723982
IUPAC-namn trietyloxidan;tetrafluorborat
LEDER F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyloxonium Tetrafluoroborate
Namnnotering stabiliserad med 3 till 5 % dietyleter
Smältpunkt 84 °C till 89 °C
Analysprocentintervall 95 %, stabiliserat med 3–5 % dietyleter
Linjär formel (CH3CH2)3OBF4
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2925
Beilstein 3598090
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i dikloretan.
Formel vikt 189.99
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethyloxonium tetrafluoroborate, stabilized with 3-5% diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethyloxonium tetrafluoroborate, ethylether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.