Läs mer
Triethyloxonium tetrafluoroborate, 95%, stab. with 3-5% diethyl ether
Produktkod. 11427057
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427057 100 g 100g
11417057 25 g 25g
11437057 500 g 500g
3 options
Produktkod. 11427057
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14420.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 368-39-8 | C6H15BF4O | 189.99 g/mol
Trietyloxoniumtetrafluorborat används som ett kraftfullt alkyleringsmedel, speciellt för etylering. Det används för modifiering av karboxylrester i proteiner. Den är involverad i utarbetandet avμ -aminoestrar från laktamer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Triethyloxoniumtetrafluoroborate används som ett kraftfullt alkyleringsmedel, speciellt för etylering. Det används för modifiering av karboxylrester i proteiner. Den är involverad i utarbetandet av μ -aminoestrar från laktamer.
Löslighet Löslig i diklormetan
.
Anteckningar
Fuktkänslig och hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 368-39-8
Molekylformel C6H15BF4O
Molekylvikt (g/mol) 189.99
MDL-nummer MFCD00044423
InChI-nyckel IYDQMLLDOVRSJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyloxonium tetrafluoroborate, triethyloxonium fluoroborate, triethyloxonium fluoborate, triethyloxonium borofluoride, triethoxonium fluoroborate, meerwein's reagent, triethyloxidanium tetrafluoroborate, unii-z0b19dd36j, triethyloxonium tetraflouroborate, boron tetrafluoride triethyl oxonium
PubChem CID 2723982
IUPAC-namn trietyloxidan;tetrafluorborat
LEDER F[B-](F)(F)F.CC[O+](CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyloxonium tetrafluoroborate
Namnnotering stabilized with 3 to 5% diethyl ether
Smältpunkt 84°C to 89°C
Analysprocentintervall 95%, Stabilized with 3-5% diethyl ether
Linjär formel (CH3CH2)3OBF4
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2925
Beilstein 3598090
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in dichloromethane.
Formel vikt 189.99
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.