Läs mer
Triethylsilane, 98+%
Produktkod. 11484083
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484083 10 g 10g
11494083 50 g 50g
11404093 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484083 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10320.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 617-86-7 | C6H15Si | 115.271 g/mol
Trietylsilan används för hydrosilering av olefiner för att framställa alkylsilaner. Det fungerar som ett reduktionsmedel vid reduktionen av 2-kromanoler, eftersom det har en aktiv hydrid. Det fungerar som en katalysator för redoxinitierad katjonisk polymerisation, regioselektiv reduktiv koppling av enoner och allener, och Beckmann-omlagring av cyklododekanonoxim. Det är associerat med trifluorättiksyra och involverat i den selektiva reduktionen av alkener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trietylsilan används för hydrosilering av olefiner för att framställa alkylsilaner. Det fungerar som ett reduktionsmedel vid reduktionen av 2-kromanoler, eftersom det har en aktiv hydrid. Det fungerar som en katalysator för redoxinitierad katjonisk polymerisation, regioselektiv reduktiv koppling av enoner och allener, och Beckmann-omlagring av cyklododekanonoxim. Det är associerat med trifluorättiksyra och involverat i den selektiva reduktionen av alkener.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka syror, vatten och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-86-7
Molekylformel C6H15Si
Molekylvikt (g/mol) 115.271
MDL-nummer MFCD00009018
InChI-nyckel QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylsilane, hydride, silane, triethyl, triethylhydrosilane, triethylsilyl, silane e3h, c6h16si, triethylsilyl radical, silane, triethyl-,, triethylsilane tes
PubChem CID 6327258
IUPAC-namn trietylkisel
LEDER CC[Si](CC)CC
Specifikationer
Kokpunkt 107°C to 108°C
Kemiskt namn eller material Triethylsilane
Smältpunkt -157°C
Kvantitet 10 g
Linjär formel (CH3CH2)3SiH
UN-nummer UN1993
Beilstein 1098278
Flampunkt −6°C (21°F)
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 116.28
Procent renhet ≥98%
Brytningsindex 1.412
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.728
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.