Läs mer
Triethylsilane-d1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethylsilane-d1 |
| CAS | 1631-33-0 |
| Molekylformel | C6H15DSi |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Triethylsilane-d, Deuteriotriethylsilane, Deuterotriethylsilane, Triethyl-silane-d |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3/i7D |
| LEDER | [2H][Si](CC)(CC)CC |
| IUPAC-namn | deuterio(triethyl)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.28 |
| Formel vikt | 117.1084 |