Läs mer
Triethylsilane, TRC
Produktkod. 30456929
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30456929 5 g
1 options
Produktkod. 30456929 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7774005G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylsilane
CAS 617-86-7
Molekylformel C6H16Si
Kvantitet 5 g
Synonym LS 1320, NSC 93579, Triethylhydrosilane, Triethylsilicon Hydride
InChI formel InChI=1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
LEDER CC[SiH](CC)CC
IUPAC-namn triethylsilane
Molekylvikt (g/mol) 116.28
Formel vikt 116.1021