Läs mer
Triethylsilane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethylsilane |
| CAS | 617-86-7 |
| Molekylformel | C6H16Si |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | LS 1320, NSC 93579, Triethylhydrosilane, Triethylsilicon Hydride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CC[SiH](CC)CC |
| IUPAC-namn | triethylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.28 |
| Formel vikt | 116.1021 |