Läs mer
Trietylsilanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11322286
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322286 1 g 1g
11332286 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322286 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03738.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 597-52-4 | C6H16OSi | 132.278 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 597-52-4
Molekylformel C6H16OSi
Molekylvikt (g/mol) 132.278
MDL-nummer MFCD00042640
InChI-nyckel WVMSIBFANXCZKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylsilanol, silanol, triethyl, hydroxytriethylsilane, silanol, 1,1,1-triethyl, triethyl hydroxy silane, triethyl hydroxy silicon, tesoh, c2h5 3sioh, acmc-1an47
PubChem CID 69005
IUPAC-namn trietyl(hydroxi)silan
LEDER CC[Si](CC)(CC)O
Specifikationer
Kokpunkt 154°C
Kemiskt namn eller material Triethylsilanol
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1732848
Flampunkt 57°C (135°F)
Formel vikt 132.28
Procent renhet 97%
Odör Mild
Brytningsindex 1.433
Densitet 0.86
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethylsilanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylsilanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.