Läs mer
(Trietylsilyl)acetylen, 97 %
Produktkod. 10521253 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10521253 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10521253 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 368730050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1777-03-3 | C8H16Si | 140,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Triethylsilyl)acetylene
CAS 1777-03-3
Densitet 0.7830g/mL, 0.783
Flampunkt 17 °C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H16Si
Linjär formel (CH3CH2)3SiC≡CH
Brytningsindex 1,4310 till 1,4330
MDL-nummer MFCD00075373
Kvantitet 5 g
Beilstein 04,IV,393
Synonym triethylsilyl acetylene, ethynyltriethylsilane, triethyl ethynyl silane, triethylsilylacetylene, silane, triethylethynyl, triethylsilyl acetylen, triethylsilyl-acetylene, triethyl-ethynyl-silane
InChI-nyckel FWSPXZXVNVQHIF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC[Si](CC)(CC)C#C
IUPAC-namn trietyl(etynyl)silan
Molekylvikt (g/mol) 140.30
PubChem CID 637947
Formel vikt 140.3
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.