Läs mer
(Trietylsilyl)acetylen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11349066
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349066 1 g 1g
11359066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20217.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1777-03-3 | C8H16Si | 140.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1777-03-3
Molekylformel C8H16Si
Molekylvikt (g/mol) 140.30
MDL-nummer MFCD00075373
InChI-nyckel FWSPXZXVNVQHIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylsilyl acetylene, ethynyltriethylsilane, triethyl ethynyl silane, triethylsilylacetylene, silane, triethylethynyl, triethylsilyl acetylen, triethylsilyl-acetylene, triethyl-ethynyl-silane
PubChem CID 637947
IUPAC-namn trietyl(etynyl)silan
LEDER CC[Si](CC)(CC)C#C
Specifikationer
Kokpunkt 136°C to 140°C
Kemiskt namn eller material (Triethylsilyl)acetylene
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1743814
Flampunkt 17°C (62°F)
Formel vikt 140.31
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.4315
Densitet 0.783
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.