Läs mer
Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate, 98%
Produktkod. 11313546
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313546 25 g 25g
11303546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14477.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 79271-56-0 | C7H15F3O3SSi | 264.33 g/mol
Trietylsilyltrifluormetansulfonat fungerar som ett silyleringsmedel. Det är också användbart som en Lewis sur katalysator. Vidare reagerar den med 1-diazo-3,3-dimetyl-butan-2-on för att framställa 1-diazo-3,3-dimetyl-l-(trietylsilyl)-2-butanon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Trietylsilyltrifluormetansulfonat fungerar som ett silyleringsmedel. Det är också användbart som en Lewis sur katalysator. Vidare reagerar den med 1-diazo-3,3-dimetyl-butan-2-on för att framställa 1-diazo-3,3-dimetyl-l-(trietylsilyl)-2-butanon.
Löslighet
Blandbar med diklormetan, kolväten, dialkyletrar och halogenerade lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79271-56-0
Molekylformel C7H15F3O3SSi
Molekylvikt (g/mol) 264.33
MDL-nummer MFCD00000407
InChI-nyckel STMPXDBGVJZCEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylsilyl triflate, triethylsilyl trifluoromethanesulphonate, tes triflate, triethylsilyltriflate, triethylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triethylsilyl ester, 1,1,1-triethylsilyl trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, triethylsilyl ester, et3siotf, tesotf
PubChem CID 2733308
IUPAC-namn trietylsilyltrifluormetansulfonat
LEDER CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Densitet 1.225
Kokpunkt 207°C
Flampunkt 72°C (161°F)
Linjär formel CF3SO3Si(CH2CH3)3
Brytningsindex 1.391
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 3590541
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with dichloromethane,hydrocarbons,dialkyl ethers and halogenated solvents. Immiscible with water.
Formel vikt 264.33
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.