Läs mer
Triethylsilyl Trifluoromethanesulfonate, TRC
Produktkod. 30454872
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30454872 1 g
1 options
Produktkod. 30454872 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7780701G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylsilyl Trifluoromethanesulfonate
CAS 79271-56-0
Molekylformel C22H41F3N2O6S2Si
Kvantitet 1 g
Synonym 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic acid triethylsilyl ester, Triethylsilyl triflate, Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid triethylsilyl ester, TESOTf
InChI formel InChI=1S/C7H15F3O3SSi/c1-4-15(5-2,6-3)13-14(11,12)7(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
LEDER CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn triethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 264.34
Formel vikt 264.0463