Läs mer
Trietylsulfonium bis(trifluormetylsulfonyl)imid, 98 %
Produktkod. 11466210
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466210 50 g 50g
11456210 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466210 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27116.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 321746-49-0 | C8H15F6NO4S3 | 399,381 g/mol
Protonledande egenskaper hos en Bronsted-syrabaserad jonisk vätska och joniska smältor som består av bis(trifluormetansulfonyl)imid och bensimidazol för bränslecellselektrolyter. Symmetrisk och alifatisk trialkylsulfoniumkatjon bildar rumstemperatursmälta salter (RTMS) med bis(trifluormetylsulfonyl)imid (TFSI).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Protonledande egenskaper hos en Bronsted-syrabaserad jonisk vätska och joniska smältor som består av bis(trifluormetansulfonyl)imid och bensimidazol för bränslecellselektrolyter. Symmetrisk och alifatisk trialkylsulfoniumkatjon bildar rumstemperatursmälta salter (RTMS) med bis(trifluormetylsulfonyl)imid (TFSI).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 321746-49-0
Molekylformel C8H15F6NO4S3
Molekylvikt (g/mol) 399.381
MDL-nummer MFCD08276438
InChI-nyckel BLODSRKENWXTLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylsulfonium bis trifluoromethylsulfonyl imide, triethylsulfonium bis trifluoromethanesulfonyl imide, set3 ntf2, dsstox_cid_27864, dsstox_rid_82617, dsstox_gsid_47888, bistriflylimide anion; triethylsulfanium, triethylsulfonium bis trifluoromethylsulfonyl imide, for electrochemistry qnmr
PubChem CID 16211135
IUPAC-namn bis(trifluormetylsulfonyl)azanid;trietylsulfanium
LEDER CC[S+](CC)CC.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylsulfonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Kvantitet 50 g
Formel vikt 399.39
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.