Läs mer
Trietylsulfoniumjodid, 97 %
Produktkod. 11320164
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11320164 100 g 100g
11300164 5 g 5g
11310164 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11320164 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00667.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 1829-92-1 | C6H15IS | 246,15 g/mol
Trietylsulfoniumjodid används som ett etylidenöverföringsreagens. Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trietylsulfoniumjodid används som etylidenöverföringsreagens. Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anteckningar
Lätt, värmekänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1829-92-1
Molekylformel C6H15IS
Molekylvikt (g/mol) 246.15
MDL-nummer MFCD00051867
InChI-nyckel LKDQWVKWYGOVJW-UHFFFAOYSA-M
Synonym triethylsulfonium iodide, triethylsulfanium iodide, triethylsulphonium iodide, sulfonium, triethyl-, iodide, acmc-20aje7, sulfonium,triethyl-,iodide
PubChem CID 74589
IUPAC-namn trietylsulfanium;jodid
LEDER CC[S+](CC)CC.[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylsulfonium iodide
Smältpunkt ∽148 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 3911790
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
Formel vikt 246.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.