Läs mer
Triethyltin Bromide, TRC
Produktkod. 30455647
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30455647 500 mg
1 options
Produktkod. 30455647 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT778200500MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyltin Bromide
CAS 2767-54-6
Molekylformel C6H15BrSn
Kvantitet 500 mg
Synonym Bromotriethyl-tin, Bromotriethylstannane, Bromotriethyltin, Triethylstannyl Bromide
InChI formel InChI=1S/3C2H5.BrH.Sn/c3*1-2;;/h3*1H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
LEDER CC[Sn](Br)(CC)CC
IUPAC-namn bromo(triethyl)stannane
Molekylvikt (g/mol) 285.8
Formel vikt 285.9379